Merck
43067
Supelco
cis,cis-9,12-Hexadecadienoic acid
analytical standard
別名:
Palmitolinoleic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28O2
CAS番号:
分子量:
252.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCC)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h4-5,7-8H,2-3,6,9-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
RVEKLXYYCHAMDF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
43067-10MG:
43067-100MG:
43067-BULK:
43067-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)