Merck
29443-U
Supelco
認証済みガラス製インサート、8 × 40 mmシェルバイアル用
volume 0.2 mL (200 μL), clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 6 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass insert (with plastic bottom spring)
詳細
Mandrel precision point
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
6 mm × 29 mm
容量
0.2 mL (200 μL)
フィッティング
thread for 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)