Merck
27532
Supelco
バイアル、黒色ポリプロピレン製ホールキャップ付スクリュートップ (10-425 スレッド)、広口、組み立て済み
volume 2 mL, amber glass vial, red PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
amber glass vial
black polypropylene cap
red PTFE/silicone septum
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
pre-assembled
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 10-425
適合性
for use with Varian 8200 Autosampler
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials are used basically to inject samples from an autosampler and the autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of the sample from the vials. Screw top vials are used on many autosamplers with a large opening of 6 mm. Amber glass helps in preventing sensitive samples under investigation from exposure to UV light. The threads on the larger opening vials are 10-425. Includes a black polypropylene hole cap and a PTFE/silicone septum, suitable for use with most organic solvents (until pierced) and not recommended for use with chlorosilanes.
適合性
オートサンプラー互換性:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100、200、Integral 4000、およびSeries 200
Shimadzu GCおよびLC Autosampler
Spark Marathon、Midas、Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
その他情報
インサートの直径は、メーカーによって異なります。この広口バイアルに適合するのは、次の部品番号のインサートに限られます。
  • 24719、24720、ガラス製インサート、円錐底、6 x 29 mm
  • 24721、ボトムスプリング付きガラス製インサート、6 x 29 mm
  • 24722、ボトムスプリング付きポリプロピレン製インサート、6 x 29 mm
  • 24717, 24718、ガラス製インサート、円錐底、6 x 31 mm
  • 24715, 24716、ガラス製インサート、平底、6 x 31 mm
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート