Merck
26012
Supelco
ガラス製充填GCカラム(Agilent対応、Configuration "A")
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
glass column
品質水準
認証
EPA TO-1 (solvents, butyl aromatics)
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
マトリックス
80/100 Carbopack C support
マトリックス活性基
SP®-1000 phase, 0.1%
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性な検体の分析など、高度の不活性を必要とする用途にはガラス製カラムをご使用ください。すべてのガラス製カラムに独自の高温シラン化処理を行って不活性を確保しています。このカラムは、Agilent 5890および6890(A構成、オンカラム注入、TCD以外の検出器)に適合します。
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
26012:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)