Merck
24751
Supelco
スナップリングバイアル、2 ml、12×32 mm、広口(6.0 mm)
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of 2000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial
特徴
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 2000 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
スナップリングバイアルの首には2つのガラスリングがあり、プラスチック製スナップキャップやアルミニウムシールを使用できるようになっています。アルミニウムシールも使用できますが、ポリスチレン製スナップリングはクリンピングの必要がなく、実験室での時間を節約できます。揮発性の液体を使用する場合は、気密性を得るためにポリプロピレン製GC Snap Top capの使用をお勧めします。
その他情報
インサートの直径は、製造者によって異なります。これらの広口バイアルに適合するのは、以下のインサート部品番号のみです。
  • 24719、24720 ガラスインサート、円錐形、6×29 mm
  • 24721、スプリング付ガラスインサート、6×29 mm
  • 24722、スプリング付ポリプロピレンインサート、6× 29 mm
  • 24717、24718 ガラスインサート、円錐形、6×31 mm
  • 24715、24716 ガラスインサート、平底、6×31 mm
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート