Merck
ZRB1171
Sigma-Aldrich
抗TMEM16A抗体 クローン3J18 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3J18, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 114.08 kDa
observed mol wt ~150 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANO1(55107)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3J18はヒト膜貫通タンパク質16A(TMEM16A)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端側半分の細胞外ドメインに由来する15アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒト膜貫通タンパク質16A(TMEM16A)の細胞外C末端領域に由来する15アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:100で使用、ヒト膵臓組織溶解物においてTMEM16Aを検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト唾液腺組織切片においてTMEM16Aを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗TMEM16A クローン3J18 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1171)は、膜貫通タンパク質16A(TMEM16A)を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
膜貫通タンパク質16A(UniProt: Q5XXA6;別名TMEM16A、アノクタミン1、Discovered on gastrointestinal stromal tumors protein 1、Oral cancer overexpressed protein 2、Tumor-amplified and overexpressed sequence 2)は、ヒトではANO1(別名DOG1、ORAOV2、TAOS2、TMEM16A)遺伝子(Gene ID: 55107)によってコードされます。TMEM16Aはホモ二量体複数回膜貫通タンパク質であり、TMEMB16Bサブユニットとともにカルシウム活性化クロライドチャネル(CaCC)として働きます。広く発現し、肝臓、骨格筋、消化管の筋肉により高度に発現します。経上皮アニオン輸送と平滑筋収縮に役割を果たし、消化管平滑筋において電気的ペースメーカー活動を生み出すカハール介在細胞(ICC)の正常な機能にも必要とされます。気道上皮細胞における基礎および刺激下のクロライドコンダクタンスの主要な寄与因子としても作用し、気管軟骨形成に重要な役割を果たします。TMEM16Aの活性化にはATPとカルモジュリンが必須であることが示されており、チャネル活性は、CFTRタンパク質によって、また、ニフルム酸や4, 4 -ジイソチオシアナトスチルベン-2,2′-ジスルホン酸(DIDS)などのクロライドチャネル阻害剤によって、阻害されます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1