Merck
Z743490
アルミ製加熱冷却ブロック
for 5 mL tubes, 32-wells
別名:
dry block, tube cooling block, tube heating block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.77
特徴
for 5 mL tubes, 32-wells
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech CHAM-4000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各冷却チャンバーは、挿入されたチューブを囲む固体アルミニウムブロックで、高温または低温の持続を保証します。