Merck
Z742704
BenchMixer V2 Vortexer, foam rack for 5 x 50 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.73
特徴
Holds 12 x 1.5-2 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BV1003-T500
詳細
For use with BenchMixer V2 Vortexer
法的情報
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.