分子量
antigen ~116 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
indirect immunofluorescence: 15-30 μg/mL using acetone-fixed frozen sections of rat or human heart
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of cultured mouse NIH3T3 cells and human hepatoma HepG2 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence
- immuno-histology
- western blotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
V4139-BULK:
V4139-200UL:
V4139-VAR:
試験成績書(COA)