Merck
T0307
Sigma-Aldrich
チロキサポール
BioXtra
別名:
4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノールポリマー (ホルムアルデヒドおよびオキシラン含有)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
製品種目
BioXtra
不純物
<0.0005% Phosphorus (P)
強熱残分
<1.0%
CMC
0.018 mM
転移温度
cloud point 94.3 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.6%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.001%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.5%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
InChI Key
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チロキサポールは生体適合性界面活性剤です。
アルキルアリルポリエ-テルアルコ-ル型の非イオン性液状ポリマ-です。
アプリケーション
チロキサポールは、組換えヒトインスリンの増強された肺吸収を評価する研究で使用されています。また、メチオニンおよびコリン欠乏症における肝内脂肪酸蓄積を促進する代謝経路を調べる研究にも使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
T0307-BULK:
T0307-5G:
T0307-VAR:
T0307-10G:
T0307-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Martina Theresa Hackl et al.
Nature communications, 10(1), 2717-2717 (2019-06-22)
Hepatic steatosis develops when lipid influx and production exceed the liver's ability to utilize/export triglycerides. Obesity promotes steatosis and is characterized by leptin resistance. A role of leptin in hepatic lipid handling is highlighted by the observation that recombinant leptin
David P Macfarlane et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 300(2), E402-E409 (2010-12-02)
The pathological mechanisms that distinguish simple steatosis from steatohepatitis (or NASH, with consequent risk of cirrhosis and hepatocellular cancer) remain incompletely defined. Whereas both a methionine- and choline-deficient diet (MCDD) and a choline-deficient diet (CDD) lead to hepatic triglyceride accumulation
Formulation of Tyloxapol niosomes for encapsulation, stabilization and dissolution of anti-tubercular drugs
Mehta, S. and N. Jindal
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 434?441-434?441 (2013)
Jianheng Zheng et al.
Die Pharmazie, 67(5), 448-451 (2012-07-07)
Natural pulmonary surfactant (PS) and its artificial substitute phospholipid hexadecanol tyloxapol (PHT) are effective absorption enhancers on promoting recombinant human insulin (Rh-ins) absorption in vivo, but the in vitro efficacy and underlying mechanism remains unclear. In the current study, the
Aki Uchida et al.
Frontiers in physiology, 3, 26-26 (2012-03-01)
Obesity results in abnormally high levels of triglyceride (TG) storage in tissues such as liver, heart, and muscle, which disrupts their normal functions. Recently, we found that lean mice challenged with high levels of dietary fat store TGs in cytoplasmic