Merck
T0157
Sigma-Aldrich
腫瘍壊死因子-α ヒト
TNF-α, recombinant, expressed in yeast, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
別名:
hTNF-α, TNF-α
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
human
リコンビナント
expressed in yeast
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
有効性
>1x108 units/mg ED50
品質
endotoxin tested
比活性
≥2 × 107 U/mg
分子量
~17.4 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
0.1-10 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<10 EU/mLtested (LAL test)
colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNF(7124)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TNFα(腫瘍壊死因子α)は、TNFスーパーファミリーに属し、ヒト染色体6p21.33に対してマッピングされています。
アプリケーション
ヒト腫瘍壊死因子-αは、TNF-αが存在する初代脳細胞培養物においてマイクロRNA-146a、CFH(補体因子-H)、IRAK-1(インターロイキン-1受容体関連キナーゼ-1)、およびテトラスパニン-12の差次的制御を試験するのに使用されてきました。ELISAを使用して細胞間接着分子-1(ICAM1)の発現を確認するため。
生物化学的/生理学的作用
TNF-αは、アテローム硬化性プラークの形成、成長、および不安定化と関連します。TNF-αは骨関節炎の疾患進行に関与しています。
腫瘍ネクローシス因子α (TNF-α)は、カケクチンとしても知られており、26 kDaの膜結合タンパク質として発現し、その後TNF-α変換酵素(TACE)によって開裂し、循環中でホモトリマーを形成する溶解性の17 kDaのモノマーを放出します。TNF -αは抗腫瘍活性、免疫修飾作用、炎症、拒食症、悪液質、敗血症性ショック、ウィルス複製および造血に関与します。TNF-αは多くの形質転換細胞(その同名の活性)に対して細胞毒性を示しますが、正常な二倍体細胞では、増殖(線維芽細胞)、分化(骨髄球性細胞)あるいは活性化(好中球)を刺激することができます。TNF-αは、DNAウィルスとRNAウィルスの両方に対する抗ウィルス性効果も示し、いくつかの他のサイトカインの産生を誘発します。
腫瘍ネクローシス因子α (TNF-α)は、カケクチンとしても知られており、26 kDaの膜結合タンパク質として発現し、その後TNF-α変換酵素(TACE)によって開裂し、循環中でホモトリマーを形成する溶解性の17 kDaのモノマーを放出します。TNF-αは抗腫瘍活性、免疫修飾作用、炎症、拒食症、悪液質、敗血症性ショック、ウィルス複製および造血に関与します。TNF-αは、多数の誘導的および抑制的作用因子とともに、多種多様な細胞によって発現されます。主としてTNF-αは、バクテリア(リポ多糖体)、ウィルス、寄生生物、マイトジェンおよび他のサイトカインのような免疫学的攻撃に反応してマクロファージによって産生されます。TNF-αは多くの形質転換細胞(その同名の活性)に対して細胞毒性を示しますが、正常な二倍体細胞では、増殖(線維芽細胞)、分化(骨髄球性細胞)あるいは活性化(好中球)を刺激することができます。TNF-αは、DNAウィルスとRNAウィルスの両方に対する抗ウィルス性効果も示し、いくつかの他のサイトカインの産生を誘発します。TNF-αは臨床試験で抗腫瘍薬として使用されていますが、 シグマのサイトカイン・成長因子・ホルモンの製品は研究専用です。TNF-αおよび関連分子のTNF-β(LT-α)は28%のアミノ酸配列同一性を有する近い構造的相同性を共有し、両方とも同じTNF受容体、TNFR1およびTNFR2を活性化します。マウスおよびヒトTNF-αは79%のアミノ酸配列同一性を共有します。ヒトTNF-αと異なり、マウス型はN-グリコシル化されています。
物理的形状
PBS溶液(1 mg/mL BSA含有)
アナリシスノート
WEHI 164細胞に対するTNF-αの細胞溶解活性は、MTT細胞毒性アッセイを用いた培養で測定します。ED50は、アクチノマイシンD 1 μg/mL存在下で最大細胞毒性の半分を呈するTNF-αの濃度と定義されます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T0157-BULK:
T0157-VAR:
T0157-10UG:
T0157-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Casper Steenholdt et al.
The American journal of gastroenterology, 109(7), 1055-1064 (2014-05-07)
Cost-effective guidance of therapeutic strategy in Crohn's disease patients with secondary infliximab (IFX) treatment failure may be achieved by serum IFX and anti-IFX antibody (Ab) measurements by radioimmunoassay (RIA). This study investigated implications of using other techniques for this purpose.
David J Konieczkowski et al.
Cancer discovery, 4(7), 816-827 (2014-04-29)
Most melanomas harbor oncogenic BRAF(V600) mutations, which constitutively activate the MAPK pathway. Although MAPK pathway inhibitors show clinical benefit in BRAF(V600)-mutant melanoma, it remains incompletely understood why 10% to 20% of patients fail to respond. Here, we show that RAF
Juan L García-Rodríguez et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(5), 1972-1983 (2013-12-18)
Sirtuin1 (SIRT1) regulates central metabolic functions such as lipogenesis, protein synthesis, gluconeogenesis, and bile acid (BA) homeostasis through deacetylation. Here we describe that SIRT1 tightly controls the regenerative response of the liver. We performed partial hepatectomy (PH) to transgenic mice
Romy E Verbeek et al.
Journal of gastroenterology, 49(7), 1121-1134 (2013-08-21)
Barrett's esophagus (BE) is known to progress to esophageal adenocarcinoma in a setting of chronic inflammation. Toll-like receptor (TLR) 4 has been linked to inflammation-associated carcinogenesis. We aimed to determine the expression and functional activity of TLR4 in the esophagus
Fen Li et al.
Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences, 40(9), 945-954 (2015-09-27)
To investigate the association of TNF-α-308 gene polymorphism with the risk of RA in Hunan's Han Chinese population. A total of 112 patients with RA from Han Chinese population in Hunan were recruited, along with 129 healthy controls. TNF-α-308 (rs1800629)