安全性情報
SRP3042
Sigma-Aldrich
FGF(酸性) ヒト
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
ECGF-β, FGF-1, HBGF-1, 線維芽細胞成長因子‐酸性
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
≥2x10^6 units/mg
分子量
15.8 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FGF1(2246)
詳細
FGF(酸性)は、FGFファミリーの既知メンバー(23種類)のうちの1つです。このファミリーのタンパク質は、細胞の増殖と分化を促進することによって、出生前の発生、出生後の成長、多様な組織の再生において中心的役割を果たします。FGF(酸性)は、増殖因子に結合する非グリコシル化ヘパリンで、脳、腎臓、網膜、平滑筋細胞、骨基質、骨芽細胞、アストロサイト細胞、内皮細胞で発現されます。FGF(酸性)は、すべてのFGF受容体を介してシグナルを伝達することができます。組み換えヒトFGF(酸性)は、15.8 kDaのタンパク質で、140個のアミノ酸残基で構成されています。
生物化学的/生理学的作用
FGF(酸性)は、FGFファミリーの既知メンバー(23種類)のうちの1つです。組み換えヒトFGF(酸性)は、15.8 kDaのタンパク質で、140個のアミノ酸残基で構成されています。
シーケンス
MFNLPPGNYK KPKLLYCSNG GHFLRILPDG TVDGTRDRSD QHIQLQLSAE SVGEVYIKST ETGQYLAMDT DGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYIS KKHAEKNWFV GLKKNGSCKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D
物理的形状
凍結乾燥品(5 mM リン酸ナトリウム、pH 8.0、100 mM NaCl)
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。5 mM リン酸ナトリウム(pH 8.0)で濃度0.5 mg/mL未満に復元してください。ボルテックスは使用しないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(5%トレハロースなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3042-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fibroblast growth factors.
Ornitz, D.M., et al.
Genome Biology, 2, 30051-300512 (2001)