安全性情報
SRP0664
Sigma-Aldrich
CBL-B, GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
別名:
Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in E. coli
形状
frozen liquid
分子量
72 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CBLB(868)
詳細
Human Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), also known as E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, and SH3-binding protein CBL-B with Y363F mutation GenBank Accession No. NM_017934, a.a. 39 - 426 with N-terminal GST-Tag expressed in an E. coli expression system. MW=72 kDa.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0664-100UG:
試験成績書(COA)