SRP0558
GITR (CD357), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
AITR, Activation-Inducible TNFR Family Receptor, CD357, Glucocorticoid-induced TNFR-Related Protein, TNFRSF18, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 18
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
41.2 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TNFRSF18(8784)
詳細
Human secreted GITR, Fc fusion protein, also known as Glucocorticoid-induced TNFR-Related Protein, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 18, TNFRSF18, Activation-Inducible TNFR Family Receptor, AITR, and CD357, GenBank Accession No. NM_004195, a.a. 26-161 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.2 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0558-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)