安全性情報
SRP0391
Sigma-Aldrich
PRMT9 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥30% (SDS-PAGE)
別名:
Histone-arginine N-methyltransferase 9, protein arginine N-methyltransferase 9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥30% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
95.9 kDa
包装
pkg of 20 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FBXO11(80204)
詳細
Human PRMT9 (GenBank Accession No. NM_025133), amino acids 2-843 (end), with N-terminal HIS-Flag-tag, MW= 95.9 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0391-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jeffry R Cook et al.
Biochemical and biophysical research communications, 342(2), 472-481 (2006-02-21)
We have identified a protein, FLJ12673 or FBXO11, that contains domains characteristically present in protein arginine methyltransferases (PRMTs). Immuno-purified protein expressed from one of the four splice variants in HeLa cells and in Escherichia coli exhibited methyltransferase activity. Monomethylarginine, symmetric