Merck
SRP0114
Sigma-Aldrich
NCOR2/SMRT human
recombinant, expressed in E. coli, ≥60% (SDS-PAGE)
別名:
Nuclear receptor corepressor 2, SMRTe, Silencing mediator of retinoic acid and thyroid hormone receptor, T3 receptor-associating factor, TRAC-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥60% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
39 kDa
包装
pkg of 50 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NCOR2(9612)
詳細
Human NCOR2/SMRT, DAD domain, amino acid 395-489, GenBank Accession No. NM_006312, N-terminal ST tag, MW = 39 kDa, expressed in E. coli system. NcoR2, nuclear receptor corepressor, are transcriptional corepressors.
アプリケーション
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors and selectivity profiling.
物理的形状
Formulated in 50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 138 mM NaCl, 20 mM glutathione, and 10% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。