安全性情報
SML3262
Sigma-Aldrich
TG11-77 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
2-((4,6-dimethylpyridin-2-yl)amino)- N-(2-(2-methyl-lH-indol-3-yl)ethyl)pyrimidine-5-carboxamide Hydrochloride, 2-[(4,6-dimethyl-2-pyridinyl)amino]-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]- 5-pyrimidinecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H24N6O·HCl
CAS番号:
分子量:
436.94
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
TG11-77 is a brain-permeable, water soluble, highly potent, and selective EP2 receptor antagonist. TG11-77 suppress inflammatory gene expression induced by EP2 activation in a microglial cell line. TG11-77 is useful for study CNS diseases in rodent models.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3262-VAR:
SML3262-5MG:
SML3262-25MG:
SML3262-BULK:
試験成績書(COA)