Merck
SML1552
Sigma-Aldrich
チピラシル 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
5-クロロ-6-[(2-イミノ-1-ピロリジニル)メチル]-2,4(1H,3H)-ピリミジンジオン 塩酸塩, TPI 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11ClN4O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
279.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]Cl.ClC1=C(CN2C(CCC2)=N)NC(NC1=O)=O
InChI
1S/C9H11ClN4O2.ClH/c10-7-5(12-9(16)13-8(7)15)4-14-3-1-2-6(14)11;/h11H,1-4H2,(H2,12,13,15,16);1H
InChI Key
KGHYQYACJRXCAT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TYMP(1890)
生物化学的/生理学的作用
チピラシルはチミジンホスホリラーゼの阻害薬です。チピラシルは難治性の転多性大腸癌の治療にTAS-102としてトリフルリジンとの併用で使用されます。 チピラシルは、そうでなければトリフルリジンを代謝することによって腫瘍を保護すると思われる酵素を遮断することによってトリフルリジンのバイオアベイラビリティを増やします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1552-VAR:
SML1552-BULK:
SML1552-10MG:
SML1552-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kei Higashikawa et al.
Nuclear medicine and biology, 82-83, 25-32 (2019-12-24)
Although liver biopsy is the gold standard for the diagnosis of nonalcoholic steatohepatitis (NASH), it has several problems including high invasiveness and sampling errors. Therefore, the development of alternative methods to overcome these disadvantages is strongly required. In this study
Sumaira Javaid et al.
PloS one, 14(11), e0225056-e0225056 (2019-11-20)
Natural flora is the richest source of novel therapeutic agents due to their immense chemical diversity and novel biological properties. In this regard, eighteen natural products belonging to different chemical classes were evaluated for their thymidine phosphorylase (TP) inhibitory activity.