SML0743
EUK-134
≥95% (HPLC)
別名:
(SP-5-13)-Chloro[[2,2′-[1,2-ethanediylbis[(nitrilo-?N)methylidyne]]bis[6-methoxyphenolato-KO]](2-)]-manganese, 2,2′-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[6-methoxy-phenol manganese complex, Chloro[[2,2′-[1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[6-methoxyphenolato]](2-)-N2,N2′,O1,O1′]-manganese, EUK 134
About This Item
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
, faint to very dark brown
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
InChI
1S/C18H20N2O4.ClH.Mn/c1-23-15-7-3-5-13(17(15)21)11-19-9-10-20-12-14-6-4-8-16(24-2)18(14)22;;/h3-8,11-12,21-22H,9-10H2,1-2H3;1H;/q;;+3/p-3
InChI Key
YUZJJFWCXJDFOQ-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SML0743-BULK:
SML0743-10MG:
SML0743-VAR:
SML0743-50MG:
試験成績書(COA)