Merck
SIL350
Sigma-Aldrich
ケイ酸
BioReagent, suitable for column chromatography, 100-200 mesh (75 - 150 μm)
別名:
hydrated silica, metasilcic, silica acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O3Si
CAS番号:
分子量:
78.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.54
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99.8% Si (as SiO2) basis
フォーム
solid
粒径
100-200 mesh (75 - 150 μm)
適合性
suitable for column chromatography
SMILES記法
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
InChI Key
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ケイ酸は、多価不飽和脂肪酸、脂肪酸メチルエステル、Suillus bovinus(アミタケ)からの核酸抽出および豆乳粉末からの脂質分画を精製するためのカラム材料として使用されています。
ケイ酸はタンパク質クロマトグラフィーに使用されます。ケイ酸は、Serratia marcescensの熱帯海洋株が産生する糖脂質界面活性物質から抗バイオフィルムを生成できる可能性を示すための研究に使用されています。ケイ酸は、新鮮で加工されたJalapeñoとSerranoトウガラシの抗酸化活性を研究するためにも使用されています。
一般的なクロマトグラフィー用途に。
生物化学的/生理学的作用
ケイ酸ポリマーは、水処理システム、薬物カプセル化と送達、および可溶性ナノ粒子の生成に使用されます。ケイ酸はアルミニウムと相互作用し、そのバイオアベイラビリティを低下させます。アルミニウム中毒の効果的な解毒剤です。
調製ノート
酸洗浄済み。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
SIL350-100G:
SIL350-BULK:
SIL350-VAR:
SIL350-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leroy S Pakkiri et al.
Glycobiology, 15(3), 291-302 (2004-10-16)
Based on recent analytical and enzymological studies, a topological model for the role of alpha-D-mannosyl-(1-->3)-alpha-D-mannosyl-(1-->3)-diacylglycerol (Man(2)-DAG) as a lipid anchor precursor and mannosylphosphorylundecaprenol (Man-P-Und) as a mannosyl donor in the assembly of a membrane-associated lipomannan (LM) in Micrococcus luteus has
<I>Suillus bovinus</I> glutamine synthetase gene organization, transcription and enzyme activities in the Scots pine mycorrhizosphere developed on forest humus.
Juuti, J.T., et al.
The New phytologist, 164(2), 389-399 (2004)
Silicic acid: its gastrointestinal uptake and urinary excretion in man and effects on aluminium excretion
Reffitt DM, et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, 76(2), 141-147 (1999)
Marlena C Kruger et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 73(5), 327-334 (2005-09-13)
Experimental animal and human studies have indicated that long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) may enhance calcium absorption, reduce urinary calcium excretion, and increase bone calcium content. In the present study, the effect of LCPUFA, as provided in evening primrose
Silicic acid condensation under the influence of water-soluble polymers: from biology to new materials
Annenkov VV, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(34), 20995-21027 (2017)