安全性情報
SIHK1506
Sigma-Aldrich
MISSION® siRNA
Human Kinase PAN3 (siRNA2), Nano Scale 0.25 nmol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
製品種目
MISSION®
保管条件
desiccated
NCBIアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PAN3(255967)
詳細
MISSIONスモールスケールsiRNAは0.25 nmolのスケールで購入できます。スモールスケールsiRNAは既に製造されているため、購入後すぐに出荷されます。シグマが提供するsiRNAはRosettaアルゴリズムを用いてデザインされており、その品質はシグマ アルドリッチからすでに提供されているsiRNA保証により裏付けられております。これらのsiRNA製品の在庫状況はYFG上にてご確認いただけます。
物理的形状
凍結乾燥粉末
その他情報
対応するsiRNA: SASI_Hs01_00123310
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIHK1506-0.25NMOL:
試験成績書(COA)