Merck
SAB5702343
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT6 Antibody, clone 1D0L6, Rabbit Monoclonal
別名:
SIR2L6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1D0L6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
40 kDa
交差性
human
濃度
1.1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
GYVDEVMTRLMKHLGLEIPAWDGPRVLERALPPLPRPPTPKLEPKEESPTRINGSIPAGPKQEPCAQHNGSEPASPKRERPTSPAPHRPPKRVKAKAVPS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIRT6(51548)
詳細
This gene encodes a member of the sirtuin family of NAD-dependent enzymes that are implicated in cellular stress resistance, genomic stability, aging and energy homeostasis. The encoded protein is localized to the nucleus, exhibits ADP-ribosyl transferase and histone deacetylase activities, and plays a role in DNA repair, maintenance of telomeric chromatin, inflammation, lipid and glucose metabolism. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Mar 2016]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 256-355 of human SIRT6 (Q8N6T7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)