Merck
SAB5702246
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 N Protein ,BSA and glycerol freeAntibody, clone 4Z6T2, Rabbit Monoclonal
別名:
Nucleoprotein, NP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4Z6T2, monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
SARS coronavirus
濃度
1.9mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
colorless
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
SARS coronavirus ... Nucleoprotein(1489678)
詳細
Packages the positive strand viral genome RNA into a helical ribonucleocapsid (RNP and plays a fundamental role during virion assembly through its interactions with the viral genome and membrane protein M. Plays an important role in enhancing the efficiency of subgenomic viral RNA transcription as well as viral replication. May modulate transforming growth factor-beta signaling by binding host SMAD3.
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,pH7.3.
Recombinant fusion protein of SARS-CoV-2 Nucleoprotein.
アプリケーション
DB, WB, IF/ICC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3