Merck
SAB5702236
Sigma-Aldrich
Anti-SATB2 Antibody, clone 3F9E1, Rabbit Monoclonal
別名:
SATB2,GLSS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
3F9E1, monoclonal
形状
liquid
分子量
100 kDa
化学種の反応性
mouse, mouse
濃度
0.55 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:100
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:2500
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:11000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
HDVGLYPDQEAIHTLSAQLDLPKHTIIKFFQNQRYHVKHHGKLKEHLGSAVDVAEYKDEELLTESEENDSEEGSEEMYKVEAEEENADKSKAAPAEIDQR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SATB2(23314)
詳細
This gene encodes a DNA binding protein that specifically binds nuclear matrix attachment regions. The encoded protein is involved in transcription regulation and chromatin remodeling. Defects in this gene are associated with isolated cleft palate and cognitive disability. Alternate splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 634-733 of human SATB2 (NP_001165980.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC, IP
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3