安全性情報
SAB5700448
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EIF4B-S422 antibody produced in rabbit
別名:
EIF-4B, EIF4B, PRO1843
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
64
69
化学種の反応性
human
濃度
1.31 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer422)
遺伝子情報
human ... EIF4B(1975)
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S422 of human EIF4B (NP_001408.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700448-100UL:
試験成績書(COA)