Merck
SAB5200013
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AHSA1 antibody produced in mouse
clone 25F2.D9, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
別名:
抗p38抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
25F2.D9, monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 38 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ahsa1(217737)
特異性
Detects ~38 kDa. Can run up to 45 kDa on SDS Page.
免疫原
Mouse Aha1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in 0.02 M potassium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2, and 0.09% sodium azide
WGK
WGK 1