SAB4300374
Anti-MAPT (Ab-181) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-DDPAC antibody produced in rabbit, Anti-FLJ31424 antibody produced in rabbit, Anti-FTDP-17 antibody produced in rabbit, Anti-MAPTL antibody produced in rabbit, Anti-microtubule-associated protein tau antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~48 kDa
~62 kDa
~78 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(P-K-T-P-P)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300374-100UG:
試験成績書(COA)