安全性情報
SAB1411176
Sigma-Aldrich
抗BCAT2抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BCAM, BCT2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44.3 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCAT2(587)
詳細
This gene encodes a branched chain aminotransferase found in mitochondria. The encoded protein forms a dimer that catalyzes the first step in the production of the branched chain amino acids leucine, isoleucine, and valine. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
BCAT2 (NP_001181.2, 1 a.a. ~ 392 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAAALGQIWARKLLSVPWLLCGPRRYASSSFKAADLQLEMTQKPHKKPGPGEPLVFGKTFTDHMLMVEWNDKGWGQPRIQPFQNLTLHPASSSLHYSLQLFEGMKAFKGKDQQVRLFRPWLNMDRMLRSAMRLCLPSFDKLELLECIRRLIEVDKDWVPDAAGTSLYVRPVLIGNEPSLGVSQPTRALLFVILCPVGAYFPGGSVTPVSLLADPAFIRAWVGGVGNYKLGGNYGPTVLVQQEALKRGCEQVLWLYGPDHQLTEVGTMNIFVYWTHEDGVLELVTPPLNGVILPGVVRQSLLDMAQTWGEFRVVERTITMKQLLRALEEGRVREVFGSGTACQVCPVHRILYKDRNLHIPTMENGPELILRFQKELKEIQYGIRAHEWMFPV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411176-100UG:
試験成績書(COA)