安全性情報
SAB1410910
Sigma-Aldrich
抗HAO2抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GIG16, HAOX2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 38.8 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HAO2(51179)
関連するカテゴリー
詳細
This gene is one of three related genes that have 2-hydroxyacid oxidase activity yet differ in encoded protein amino acid sequence, tissue expression and substrate preference. Subcellular location of the encoded protein is the peroxisome. Specifically, this gene is expressed predominantly in liver and kidney and has the highest activity toward the substrate 2-hydroxypalmitate. Two alternatively spliced variants encoding the same isoform have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
HAO2 (NP_001005783.1, 1 a.a. ~ 351 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLVCLTDFQAHAREQLSKSTRDFIEGGADDSITRDDNIAAFKRIRLRPRYLRDVSEVDTRTTIQGEEISAPICIAPTGFHCLVWPDGEMSTARAAQAAGICYITSTFASCSLEDIVIAAPEGLRWFQLYVHPDLQLNKQLIQRVESLGFKALVITLDTPVCGNRRHDIRNQLRRNLTLTDLQSPKKGNAIPYFQMTPISTSLCWNDLSWFQSITRLPIILKGILTKEDAELAVKHNVQGIIVSNHGGRQLDEVLASIDALTEVVAAVKGKIEVYLDGGVRTGNDVLKALALGAKCIFLGRPILWGLACKGEHGVKEVLNILTNEFHTSMALTGCRSVAEINRNLVQFSRL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410910-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)