安全性情報
SAB1409242
Sigma-Aldrich
抗IL3抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
IL-3, MGC79398, MGC79399
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17.2 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL3(3562)
詳細
The protein encoded by this gene is a potent growth promoting cytokine. This cytokine is capable of supporting the proliferation of a broad range of hematopoietic cell types. It is involved in a variety of cell activities such as cell growth, differentiation and apoptosis. This cytokine has been shown to also possess neurotrophic activity, and it may be associated with neurologic disorders. (provided by RefSeq)
免疫原
IL3 (AAH69472.1, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRLPVLLLLQLLVRPGLQAPMTQTTPLKTSWVNCSNMIDEIITHLKQPPLPLLDFNNLNGEDQDILMENNLRRPNLEAFNRAVKSLQNASAIESILKNLLPCLPLATAAPTRHPIHIKDGDWNEFRRKLTFYLKTLENAQAQQTTLSLAIF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409242-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)