安全性情報
SAB1408762
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDX1 antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC116915
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35.64 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDX1(1044)
詳細
This gene is a member of the caudal-related homeobox transcription factor gene family. The encoded DNA-binding protein regulates intestine-specific gene expression and enterocyte differentiation. It has been shown to induce expression of the intestinal alkaline phosphatase gene, and inhibit beta-catenin/T-cell factor transcriptional activity. (provided by RefSeq)
免疫原
CDX1 (NP_001795, 126 a.a. ~ 215 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GAQRPTPYEWMRRSVAAGGGGGSGKTRTKDKYRVVYTDHQRLELEKEFHYSRYITIRRKSELAANLGLTERQVKIWFQNRRAKERKVNKK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408762-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)