Merck
SAB1407548
Sigma-Aldrich
抗TOLLIP抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ33531, IL-1RAcPIP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~30.3 kDa
化学種の反応性
human, rat
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TOLLIP(54472)
免疫原
TOLLIP (NP_061882.2, 1 a.a. ~ 274 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATTVSTQRGPVYIGELPQDFLRITPTQQQRQVQLDAQAAQQLQYGGAVGTVGRLNITVVQAKLAKNYGMTRMDPYCRLRLGYAVYETPTAHNGAKNPRWNKVIHCTVPPGVDSFYLEIFDERAFSMDDRIAWTHITIPESLRQGKVEDKWYSLSGRQGDDKEGMINLVMSYALLPAAMVMPPQPVVLMPTVYQQGVGYVPITGMPAVCSPGMVPVALPPAAVNAQPRCSEEDLKAIQDMFPNMDQEVIRSVLEAQRGNKDAAINSLLQMGEEP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1