Merck
SAB1403131
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SIN3B antibody produced in mouse
clone 2C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KIAA0700
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C11, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.89 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIN3B(23309)
免疫原
SIN3B (NP_056075.1, 1063 a.a. ~ 1160 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HKMVFIVNSEDYMYRRGTLCRAKQVQPLVLLRHHQHFEEWHSRWLEDNVTVEAASLVQDWLMGEEDEDMVPCKTLCETVHVHGLPVTRYRVQYSRRPA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
Ye Zheng et al.
Endocrinology, 155(11), 4507-4520 (2014-07-31)
Endocrine regulation of uterine biology is critical for embryo receptivity and human reproduction. Uterine endometrium depends on extrinsic sex steroid input and hence likely has mechanisms that enable adaptation to hormonal variation. Emerging evidence suggests that sex steroid bioavailability in