Merck
SAB1401730
Sigma-Aldrich
抗P4HTM抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
EGLN4, HIFPH4, P4H-TM, PH-4, PH4, PHD4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... P4HTM(54681)
詳細
The product of this gene belongs to the family of prolyl 4-hydroxylases. This protein is a prolyl hydroxylase that may be involved in the degradation of hypoxia-inducible transcription factors under normoxia. It plays a role in adaptation to hypoxia and may be related to cellular oxygen sensing. Alternatively spliced variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
P4HTM (NP_808807.2, 1 a.a. ~ 563 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAAAVTGQRPETAAAEEASRPQWAPPDHCQAQAAAGLGDGEDAPVRPLCKPRGICSRAYFLVLMVFVHLYLGNVLALLLFVHYSNGDESSDPGPQHRAQGPGPEPTLGPLTRLEGIKVGHERKVQLVTDRDHFIRTLSLKPLLFEIPGFLTDEECRLIIHLAQMKGLQRSQILPTEEYEEAMSTMQVSQLDLFRLLDQNRDGHLQLREVLAQTRLGNGWWMTPESIQEMYAAIKADPDGDGVLSLQEFSNMDLRDFHKYMRSHKAESSELVRNSHHTWLYQGEGAHHIMRAIRQRVLRLTRLSPEIVELSEPLQVVRYGEGGHYHAHVDSGPVYPETICSHTKLVANESVPFETSCRQVSPNWGLPSILRPGTPMTQAQPCTVGVPLGMGPGDHWVIPVSPWEHPQLGTCSVPPLPYSYMTVLFYLNNVTGGGETVFPVADNRTYDEMSLIQDDVDLRDTRRHCDKGNLRVKPQQGTAVFWYNYLPDGQGWVGDVDDYSLHGGCLVTRGTKWIANNWINVDPSRARQALFQQEMARLAREGGTDSQPEWALDRAYRDARVEL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)