Merck
SAB1400644
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗DPYSL5抗体 マウス宿主抗体
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗CRAM抗体, 抗CRMP-5抗体, 抗CRMP5抗体, 抗Ulip6抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G4, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DPYSL5(56896)
詳細
Members of the CRMP family, such as DPYSL5, are believed to play a role in growth cone guidance during neural development.[supplied by OMIM
免疫原
DPYSL5 (NP_064519, 466 a.a. ~ 564 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SFPDTVYKKLVQREKTLKVRGVDRTPYLGDVAVVVHPGKKEMGTPLADTPTRPVTRHGGMRDLHESSFSLSGSQIDDHVPKRASARILAPPGGRSSGIW
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)