Merck
SAB1305550
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-NUCL antibody produced in mouse
clone 130CT43.8.5, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
NCL, Nucleolin, Protein C23
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
130CT43.8.5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
76614 Da
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCL(4691)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)