Merck
S6768
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Phe-Gly-Leu-β-naphthylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H36N4O6
CAS番号:
分子量:
560.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
形状
solid
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)N2C(=O)CCC2=O)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C31H34N4O5/c1-20(2)16-25(30(39)33-24-13-12-22-10-6-7-11-23(22)18-24)34-27(36)19-32-31(40)26(17-21-8-4-3-5-9-21)35-28(37)14-15-29(35)38/h3-13,18,20,25-26H,14-17,19H2,1-2H3,(H,32,40)(H,33,39)(H,34,36)
InChI Key
SGVJLMFFXDTAFJ-UHFFFAOYSA-N
基質
Substrate for an LHRH-degrading neutral endopeptidase
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S6768-BULK:
S6768-250MG:
S6768-VAR:
S6768-50MG:
S6768-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Horsthemke et al.
Biochemistry, 19(13), 2867-2873 (1980-06-24)
A neutral endopeptidase which degrades luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH, <GLu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-GLy-NH2) has been purified 900-fold from extracts of bovine anterior pituitary. This Ca2+-independent enzyme of 83 000 molecular weight (as estimated by gel filtration) cleaves LH-RH (KM = 180 microM) at