由来生物
Sordaria araneosa
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
H2O: soluble ≤10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
protein synthesis | interferes
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[H]C(=O)[C@]12C[C@]3([H])C=C(C(C)C)[C@@]1(C([O-])=O)[C@]3(CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](OC)[C@@H](O)[C@@H]4O)C[C@]5([H])[C@H](C)CC[C@@]25[H]
InChI
1S/C27H40O8.Na/c1-13(2)19-8-16-9-25(11-28)18-7-6-14(3)17(18)10-26(16,27(19,25)24(31)32)12-34-23-21(30)20(29)22(33-5)15(4)35-23;/h8,11,13-18,20-23,29-30H,6-7,9-10,12H2,1-5H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,17-,18-,20+,21+,22-,23-,25+,26+,27+;/m1./s1
InChI Key
ILUKWKGTAAZHDW-IGICPMPSSA-M
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S1442-BULK:
S1442-VAR:
S1442-5MG-PW:
S1442-5MG:
試験成績書(COA)