Merck
R2533
Sigma-Aldrich
RS-127445 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder
別名:
2-アミノ-4-(4-フルオロナフサ-1-イル)-6-イソプロピルピリミジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16FN3 · HCl
CAS番号:
分子量:
317.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)c1cc(nc(N)n1)-c2ccc(F)c3ccccc23
InChI
1S/C17H16FN3.ClH/c1-10(2)15-9-16(21-17(19)20-15)13-7-8-14(18)12-6-4-3-5-11(12)13;/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20,21);1H
InChI Key
MKJPYBJBPRFMHL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
RS-127445は、選択的に作用して高い親和性を示す経口投与可能なセロトニン5-HT2B受容体拮抗薬です。RS-127445は、5-HT2B受容体に対してナノモルの親和性(pKi = 9.5)を示し、他の多数の受容体やイオンチャネル結合部位と比べて、この受容体に対して1,000倍の選択性を示すことがわかりました。
特徴および利点
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
R2533-25MG:
R2533-5MG:
R2533-VAR:
R2533-BULK:
試験成績書(COA)