Merck
PZ0103
Sigma-Aldrich
CP-346086 二水和物
≥97% (HPLC)
別名:
4'-トリフルオロメチル-ビフェニル-2-カルボン酸[2-(2H-[1,2,4]トリアゾール-3-イルメチル)-1,2,3,4-テトラヒドロ-イソキノリン-6-イル]アミド 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H22F3N5O · 2H2O
CAS番号:
分子量:
513.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.FC(F)(F)c1ccc(cc1)-c2ccccc2C(=O)Nc3ccc4CN(CCc4c3)Cc5ncn[nH]5
InChI
1S/C26H22F3N5O.2H2O/c27-26(28,29)20-8-5-17(6-9-20)22-3-1-2-4-23(22)25(35)32-21-10-7-19-14-34(12-11-18(19)13-21)15-24-30-16-31-33-24;;/h1-10,13,16H,11-12,14-15H2,(H,32,35)(H,30,31,33);2*1H2
InChI Key
QCUKFGSPPGIYIX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-346086は、ミクロソームトリグリセリド輸送タンパク質のインヒビターです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0103-25MG:
PZ0103-BULK:
PZ0103-5MG:
PZ0103-VAR:
試験成績書(COA)