Merck
PRS4231
Sigma-Aldrich
抗TBC1D1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗TBC1(tre-2/USP6, BUB2, cdc16)ドメインファミリー分子 1抗体, 抗TBC抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 128 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TBC1D1(23216)
免疫原
a 22 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human TBC1D1.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4231.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS4231-100UG:
試験成績書(COA)