Merck
P9685
Finnpipette®ピペットチップ
Finntip 300, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
orange
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Finn 9401250
L
5.2 cm
最大容量
300 μL
容量範囲
5-300 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries