アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(CN2C(=O)C(=O)c3cc(ccc23)S(=O)(=O)N4CCC[C@H]4COc5cccnc5)cc1
InChI
1S/C26H25N3O6S/c1-34-20-8-6-18(7-9-20)16-28-24-11-10-22(14-23(24)25(30)26(28)31)36(32,33)29-13-3-4-19(29)17-35-21-5-2-12-27-15-21/h2,5-12,14-15,19H,3-4,13,16-17H2,1H3/t19-/m0/s1
InChI Key
XDHJBIYJRNFDKS-IBGZPJMESA-N
遺伝子情報
human ... CASP1(834) , CASP3(836) , CASP6(839) , CASP7(840) , SUMO1(7341)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N1413-5MG:
N1413-25MG:
N1413-BULK:
N1413-VAR:
試験成績書(COA)