Merck
H6041
Sigma-Aldrich
インターフェロンα 2A ヒト
IFN-α 2A, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
別名:
α 2A Interferon, Human Interferon α 2A, IFN-α 2A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
human
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
≤0.4 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
monomer 16 kDa (glycosylated)
包装
glass bottle of 10 μg (in glass bottle)
メーカー/製品名
HumanZyme
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1EU/mg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IFNA2(3440)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IFNA2(インターフェロンα 2)遺伝子は、ヒト染色体9p21.3にマッピングされます。これは、プロトタイプのI型IFNサブタイプと見なされています。コード化されたタンパク質は165アミノ酸を含んでいます。Ifna2タンパク質構造は、2つのジスルフィド結合により連結された5つのα-ヘリックスを有します。
アプリケーション
ヒトのインターフェロンα2Aは、チクングンヤウイルスに対する抗ウイルス作用を確認するために使用されています。高麗人参の抗ウイルス性サイトカイン誘導を確認するためのコントロールとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
IFNA2は1型インターフェロンであり、防御の第一線としての役割を果たし、病原体の侵入からの保護を行います。
インターフェロンα2A(IFN-α2A)は、I型インターフェロンタンパク質ファミリーに属し、ウイルス感染に応答して多くの細胞種により産生されます。これは、抗増殖性と抗腫瘍活性、およびアポトーシスおよび炎症反応の誘導を有します。IFN-α2Aは、抗原ペプチドの提示を増加させることによりMHCタンパク質の発現を増強させ、細胞傷害性T細胞を活性化します。
物理的形状
0.2 μmフィルターでろ過した1倍PBS溶液から凍結乾燥
調製ノート
ヒトHEK 293細胞で発現するHumanKine IFN-α 2Aは、見かけの分子量が16 kDaのグリコシル化モノマーです。ヒトHEK 293細胞での産生により、真正のグリコシル化が得られます。細胞増殖培地やその他の用途において、グリコシル化は安定性に寄与します。
アナリシスノート
活性は、ヒトTF-1細胞株(ヒト赤白血病の指標細胞株)の用量依存性細胞毒性≤0.4により決定されます。
法的情報
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H6041-10UG-PW:
H6041-BULK:
H6041-VAR:
H6041-10UG:
H6041-5X10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of broad-spectrum antiviral compounds against chikungunya infection using a phenotypic screening strategy
Bonotto RM, et al.
F1000Research, 7 (2018)
Loss of tumor suppressive microRNA-31 enhances TRADD/NF-kappaB signaling in glioblastoma
Rajbhandari R, et al.
Testing, 6(19), 17805-17805 (2015)
Evaluation of broad-spectrum antiviral compounds against chikungunya infection using a phenotypic screening strategy
Bonotto RM, et al.
F1000Research, 7 (2018)
Gillian M Keating
Drugs, 69(18), 2633-2660 (2009-12-01)
Peginterferon-alpha-2a (40 kD) [Pegasys] comprises an inert, branched, 40 kD polyethylene glycol (PEG) moiety attached to interferon-alpha-2a. Subcutaneous peginterferon-alpha-2a (40 kD) is indicated for the treatment of adults with hepatitis B e antigen (HBeAg)-positive or -negative chronic hepatitis B who
IFNA2: The prototypic human alpha interferon
Paul F, et al.
Gene, 567(2), 132-137 (2015)