Merck
GESE282P5
GE glass plate
rectangular, L × D 10 cm × 12 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
rectangular
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Cytiva Article No. 80-6153-34
Cytiva SE282P-5
L × D
10 cm × 12 cm