Merck
F4506
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindole-3-acetic acid
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8FNO2
CAS番号:
分子量:
193.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥97%
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-12-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
InChI Key
GWLLOJBOPVNWNF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F4506-1G:
F4506-25MG:
F4506-250MG:
F4506-VAR:
F4506-BULK:
F4506-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)