Merck
EP6001000410
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 7 x boxes (4 in.), (7 x 1) configuration, stainless steel, side access
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
stainless steel
特徴
(7 x 1) configuration
Holds 7 x boxes (4 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001000410 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 741 mm (29.2 in.)
キャパシティ
(max box number per rack: 7 (7 x 1))
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 40 racks)for ULT freezer: Innova C580 (max. 224 boxes), Innova C760 (max. 280 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 280 boxes)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG