Merck
EP5490045009
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
swing-out rotor, A-2-VC, non aerosol tight
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
skirt
to hold 2 x MTP, skirted PCR plates or deepwell plates (max. height 27 mm)
non aerosol tight
swing-out rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5490045009 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG