Merck
EP0030078551
エッペンドルフ® ep デュアルフィルターT.I.P.S.®
PCR clean, sterile, tip volume × L 2-200 μL × 55 mm, yellow tip, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
別名:
pipetting tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
無菌性
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
特徴
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
包装
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030078551
tip volume × L
2-200 μL × 55 mm
yellow tip
結合型
low binding surface
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ep Dualfilter T.I.P.Sを使用するユニークな二相フィルター保護®
エッペンドルフep Dualfilter T.I.P.S.®は汚染保護のために2相フィルターを備えた最初のフィルターチップです。可能な最高レベルの性能を実現するため、純粋な初回使用の材料のみを用いてクリーンルーム条件で製造されています。明確な流れ特性と低い水和性を持ち、高温安定性も優れています。パイロジェンフリーおよびPCRクリーンであることが保証されています(ヒトDNA、DNase、RNaseおよびPCR阻害物質を一切含みません)。
ep Dualfilter T.I.P.S.®の2つのフィルターの孔は複数のサイズを持ち、それぞれのサイズは明確に定義されています。白色のレイヤ(サンプル側)は液滴、飛沫、エアロゾル通しません。その上にある青色のレイヤは生物分子でさえ結合する高効率二重バリアを構成します。
フィルターを何も備えていないピペットはサンプルとエアロゾルによる汚染リスクに曝されます。フィルターが1層構造の場合は粒子と分子を同時に阻止することができません。極めて微細な不純物に対して信頼できる保護を提供できるのはep Dualfilter T.I.P.S.®だけです。
二相構造の効果!
  • 2つのフィルタ層がピペットとサンプルを二重に保護
  • 2つのフィルタ層がエアロゾルと生物分子から二重に保護
  • PCR阻害剤添加物を全く含みません
  • 本技術の特許申請中
  • チップは完全無菌状態で提供、エッペンドルフPCRクリーン、パイロジェンを含みません
  • バッチ単位で認証
さらに、Dualfilter T.I.P.S.®は以下の特性を持っています:
  • 明確な流れ動特性
  • 低浸潤性
  • 優れた熱安定性
  • 漏れのないシール
  • 最小限の力で脱着可能
特徴および利点
  • Two filter layers provide dual protection for pipette and sample
  • Two filter layers provide dual protection from aerosols and biomolocules
  • Free from PCR inhibitor additives
  • Patent pending technology
  • All tips are provided sterile, Eppendorf PCR clean and pyrogen-free
  • Batch certified
  • Defined flow dynamics
  • Low wettability
  • High thermal stability
  • Leak proof seal
  • Minimum attachment and ejection forces
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG