esiRNA cDNA標的配列
CAGCAGTCAAGATGGGTGAATCAAATGAAGACATAGACCAGATGTTCAGCACTTTACTGGGGGAGATGGATCTCTTGACCCAGAGTTTAGGAGTGGACACTCTTCCTCCTCCAGACCCCAACCCACCCCGAGAAGAGTTTAACTACACTGTGGGGTTTAAGGATTTAAATGAGTCCTTAAATGCACTGGAAGACCAAGATTTAGATGCCCTCATGGCAGATCTGGTAGCAGATATAAGTGAAGCCGAACAGAGAACCATCCAGGCTCAGAAAGAGTCCTCTCAGAATCAAGATCGTTTTGCACTTCTGAGGGCTTCGGATGGCCAGGGTACAGCCTCAGGAGGTTATGGAGCAAGTGCTGCTGCTATTGATGTTAGTCACCATGAGGAAGCTTTACCACCTCCACCCGTAGAACCCATGCTAGACCTTCTGCCTCCTCCTC
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... APBB1IP(54519) , Apbb1ip(54519)